Merck
AMBH96F10B92
Ambeed, Inc.
2-Oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.15
MDL番号:
Iupac Name
2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H5N3O/c9-3-5-1-6-2-7(12)11-8(6)10-4-5/h1-2,4,12H,(H,10,11)
InChI Key
QQQPBZRWNPKELE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1190321-76-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1190321-76-6.html