Merck
AMBH96F10B72
Ambeed, Inc.
2-Bromo-N-(2-fluorophenyl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.05
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-N-(2-fluorophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H7BrFNO/c9-5-8(12)11-7-4-2-1-3-6(7)10/h1-4H,5H2,(H,11,12)
InChI Key
JMRLQUWUFLVROJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/73383-95-6.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)