Merck
AMBH96F10B59
Ambeed, Inc.
4-Chloro-6-nitroquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.6
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-6-nitroquinoline
Inchi Code
1S/C9H5ClN2O2/c10-8-3-4-11-9-2-1-6(12(13)14)5-7(8)9/h1-5H
InChI Key
FLKFKUSJAFUYDU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13675-94-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/13675-94-0.html