Merck
AMBH96F10B49
Ambeed, Inc.
7-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.68
MDL番号:
Iupac Name
7-chloro-3-methyl-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7ClO2S/c1-5-6-3-2-4-7(11)9(6)14-8(5)10(12)13/h2-4H,1H3,(H,12,13)
InChI Key
JXEJPBOIKNNLQX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/752135-41-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)