Merck
AMBH96F10B0C
Ambeed, Inc.
6,7-Dihydro-[1,4]dioxino[2',3':4,5]benzo[1,2-d]thiazol-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.24
MDL番号:
Iupac Name
6,7-dihydro[1,4]dioxino[2,3-f][1,3]benzothiazol-2-ylamine
Inchi Code
1S/C9H8N2O2S/c10-9-11-5-3-6-7(4-8(5)14-9)13-2-1-12-6/h3-4H,1-2H2,(H2,10,11)
InChI Key
IURPFIBKOPUBIT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/313223-82-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)