Merck
AMBH96F10ACA
Ambeed, Inc.
H-DL-2,4-DiF-Phg-OH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.15
MDL番号:
Iupac Name
amino(2,4-difluorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H7F2NO2/c9-4-1-2-5(6(10)3-4)7(11)8(12)13/h1-3,7H,11H2,(H,12,13)
InChI Key
COIWYFIMAXMSKX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/240409-02-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)