Merck
AMBH96F10A6B
Ambeed, Inc.
4-(5-Fluoro-1H-indol-3-yl)butanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.23
MDL番号:
Iupac Name
4-(5-fluoro-1H-indol-3-yl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C12H12FNO2/c13-9-4-5-11-10(6-9)8(7-14-11)2-1-3-12(15)16/h4-7,14H,1-3H2,(H,15,16)
InChI Key
IJAVCLNGRFTCBG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/319-72-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)