Merck
AMBH96F10A43
Ambeed, Inc.
5-(tert-Butyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.27
MDL番号:
Iupac Name
5-tert-butyl-1-indanone
Inchi Code
1S/C13H16O/c1-13(2,3)10-5-6-11-9(8-10)4-7-12(11)14/h5-6,8H,4,7H2,1-3H3
InChI Key
IIJPVOVAVTZFRH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4600-86-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)