Merck
AMBH96F10A2E
Ambeed, Inc.
5-Ethyl-2,4-dihydroxybenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.18
MDL番号:
Iupac Name
5-ethyl-2,4-dihydroxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H10O3/c1-2-6-3-7(5-10)9(12)4-8(6)11/h3-5,11-12H,2H2,1H3
InChI Key
OMBGAXPPTGSSQZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/37470-83-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)