Merck
AMBH96F109EC
Ambeed, Inc.
4,4,4-Trifluoro-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.1
MDL番号:
Iupac Name
4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C5H7F3O3/c1-4(11,2-3(9)10)5(6,7)8/h11H,2H2,1H3,(H,9,10)
InChI Key
JCJGOWYCFRASTM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/338-03-4.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)