Merck
AMBH96F109C3
Ambeed, Inc.
(3-Chlorophenyl)methanesulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.09
MDL番号:
Iupac Name
(3-chlorophenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H6Cl2O2S/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-12(9,10)11/h1-4H,5H2
InChI Key
LXTGNVLBPVVMSL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24974-73-0.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)