Merck
AMBH96F108D9
Ambeed, Inc.
5-Chloro-2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.61
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C8H7ClN2/c1-5-2-6-3-7(9)4-10-8(6)11-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
NSEANKJGGQKQEJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/145934-81-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)