コンテンツへスキップ
Merck

AMBH96F108BC

Ambeed, Inc.

Ethyl 7-chloro-4-hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylate

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

CAS番号:
分子量:
265.7
MDL番号:

Iupac Name

ethyl 7-chloro-8-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylate

Inchi Code

1S/C13H12ClNO3/c1-3-18-13(17)9-6-15-11-7(2)10(14)5-4-8(11)12(9)16/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,15,16)

InChI Key

HOKMOQAMIGSWSJ-UHFFFAOYSA-N

保管温度

Sealed in dry,Room Temperature

Purity

98%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

solid

Product Link

https://www.ambeed.com/products/5350-94-7.html

ピクトグラム

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

Precautionary statements


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)