Merck
AMBH96F10880
Ambeed, Inc.
5-Amino-2-fluorophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.12
MDL番号:
Iupac Name
5-amino-2-fluorophenol
Inchi Code
1S/C6H6FNO/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,9H,8H2
InChI Key
XQYICHLOAMMXKE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/100367-48-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)