Merck
AMBH96F1084B
Ambeed, Inc.
1H-Pyrazole-3,5-dicarbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
118.1
MDL番号:
Iupac Name
1H-pyrazole-3,5-dicarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H2N4/c6-2-4-1-5(3-7)9-8-4/h1H,(H,8,9)
InChI Key
LBSASQXIHJDQCN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/847573-68-6.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)