Merck
AMBH96F10825
Ambeed, Inc.
4-Chlorofuro[2,3-d]pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.56
MDL番号:
Iupac Name
4-chlorofuro[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H3ClN2O/c7-5-4-1-2-10-6(4)9-3-8-5/h1-3H
InChI Key
RXNNSCCBHMRHIX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/918340-51-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)