Merck
AMBH96F1080A
Ambeed, Inc.
(2-Bromo-6-fluoro-3-isopropoxyphenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
276.9
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-6-fluoro-3-isopropoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BBrFO3/c1-5(2)15-7-4-3-6(12)8(9(7)11)10(13)14/h3-5,13-14H,1-2H3
InChI Key
UVXVGFZUDLIHKI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1072951-75-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1072951-75-7.html