Iupac Name
3,4,5,6-tetrakis(3,6-di-tert-butyl-9H-carbazol-9-yl)phthalonitrile
Inchi Code
1S/C88H96N6/c1-81(2,3)51-25-33-69-59(41-51)60-42-52(82(4,5)6)26-34-70(60)91(69)77-67(49-89)68(50-90)78(92-71-35-27-53(83(7,8)9)43-61(71)62-44-54(84(10,11)12)28-36-72(62)92)80(94-75-39-31-57(87(19,20)21)47-65(75)66-48-58(88(22,23)24)32-40-76(66)94)79(77)93-73-37-29-55(85(13,14)15)45-63(73)64-46-56(86(16,17)18)30-38-74(64)93/h25-48H,1-24H3
InChI Key
INVGTCJGWUABRZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1469705-93-8.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1469705-93-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)