Merck
AMBH96F10646
Ambeed, Inc.
4-Bromo-3-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
285.55
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-3-methoxybenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H6BrClO3S/c1-12-7-4-5(13(9,10)11)2-3-6(7)8/h2-4H,1H3
InChI Key
APCCBOUSWYTPJQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1215295-91-2.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)