Merck
AMBH9614FED6
Ambeed, Inc.
N-Benzyl-2-bromo-N-methylacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.12
MDL番号:
Iupac Name
N-benzyl-2-bromo-N-methylacetamide
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-12(10(13)7-11)8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3
InChI Key
XIBVVIAYYYFAAI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/73391-96-5.html
Synonym
N-Benzyl-2-bromo-N-methylacetamide
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/73391-96-5.html