Merck
AMBH9614FE4B
Ambeed, Inc.
Methyl 2-amino-5-iodo-4-methoxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
307.09
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-amino-5-iodo-4-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H10INO3/c1-13-8-4-7(11)5(3-6(8)10)9(12)14-2/h3-4H,11H2,1-2H3
InChI Key
RXHOMYWGIHJLDD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256958-34-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)