Merck
AMBH9614FE2B
Ambeed, Inc.
5-(2-(Dimethylamino)ethoxy)pyridin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.24
MDL番号:
Iupac Name
N-{2-[(6-amino-3-pyridinyl)oxy]ethyl}-N,N-dimethylamine
Inchi Code
1S/C9H15N3O/c1-12(2)5-6-13-8-3-4-9(10)11-7-8/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3,(H2,10,11)
InChI Key
NQPXTODBJVFZKY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1249400-92-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1249400-92-7.html