Merck
AMBH9614FDF3
Ambeed, Inc.
2-(3-Cyano-4,5,5-trimethylfuran-2(5H)-ylidene)malononitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.21
MDL番号:
Iupac Name
2-(3-cyano-4,5,5-trimethylfuran-2(5H)-ylidene)malononitrile
Inchi Code
1S/C11H9N3O/c1-7-9(6-14)10(8(4-12)5-13)15-11(7,2)3/h1-3H3
InChI Key
FLMBQNOAWLPZPJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/171082-32-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)