Merck
AMBH9614FD4D
Ambeed, Inc.
(4-(Hydroxymethyl)-3-methylphenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.98
MDL番号:
Iupac Name
4-(hydroxymethyl)-3-methylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H11BO3/c1-6-4-8(9(11)12)3-2-7(6)5-10/h2-4,10-12H,5H2,1H3
InChI Key
SLIUMAXFJNQYHZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1218790-88-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)