Merck
AMBH9614FD39
Ambeed, Inc.
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.12
MDL番号:
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropan-1-ol
Inchi Code
1S/C5H9F3O/c1-4(2,3-9)5(6,7)8/h9H,3H2,1-2H3
InChI Key
QRHWGLHBRHBPNR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1895296-01-1.html
ピクトグラム
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1895296-01-1.html