Merck
AMBH9614FCCA
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-amino-5-methoxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.22
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-amino-5-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-3-14-10(12)8-6-7(13-2)4-5-9(8)11/h4-6H,3,11H2,1-2H3
InChI Key
POJXEDATMPDTHT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/64018-98-0.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)