Merck
AMBH9614FCBB
Ambeed, Inc.
2,3,4,5-Tetrafluorobenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.09
MDL番号:
Iupac Name
2,3,4,5-tetrafluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7HF4N/c8-4-1-3(2-12)5(9)7(11)6(4)10/h1H
InChI Key
GLTGXIGJLCSEAM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16582-93-7.html