Merck
AMBH9614FBAB
Ambeed, Inc.
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[b]azepine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.68
MDL番号:
Iupac Name
2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N.ClH/c1-2-7-10-9(5-1)6-3-4-8-11-10;/h1-2,5,7,11H,3-4,6,8H2;1H
InChI Key
AESTUMJPPFCEJQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/112610-03-4.html
Synonym
2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[b]azepine hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/112610-03-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)