Merck
AMBH9614FB54
Ambeed, Inc.
1-(2-Fluoro-5-methylphenyl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.17
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-fluoro-5-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9FO/c1-6-3-4-9(10)8(5-6)7(2)11/h3-5H,1-2H3
InChI Key
DNDPUIGGUBKRQB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/446-07-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)