Merck
AMBH9614FB43
Ambeed, Inc.
(2-Methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.99
MDL番号:
Iupac Name
2-methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BO5/c1-14-8-4-3-6(9(11)15-2)5-7(8)10(12)13/h3-5,12-13H,1-2H3
InChI Key
YMNSQEWMBIZWOA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/221006-63-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/221006-63-9.html