Merck
AMBH9614FAAB
Ambeed, Inc.
Methyl 2-methylpropanimidic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
137.61
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-methylpropanimidoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO.ClH/c1-4(2)5(6)7-3;/h6H2,1-3H3;1H
InChI Key
VWAARVICDIYDRK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39739-60-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)