Merck
AMBH9614FA87
Ambeed, Inc.
1-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)cyclobutanecarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
337.38
MDL番号:
Iupac Name
1-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C20H19NO4/c22-18(23)20(10-5-11-20)21-19(24)25-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17H,5,10-12H2,(H,21,24)(H,22,23)
InChI Key
QGLSMDZVGLRTKH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885951-77-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)