Merck
AMBH9614F9E3
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2-(propan-2-ylidene)hydrazinecarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.23
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 2-(1-methylethylidene)hydrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H16N2O2/c1-6(2)9-10-7(11)12-8(3,4)5/h9H,1H2,2-5H3,(H,10,11)
InChI Key
KOFUQVDOUNVABX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16689-34-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)