Merck
AMBH9614F96D
Ambeed, Inc.
3-(4-Nitrophenoxy)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.22
MDL番号:
Iupac Name
3-(4-nitrophenoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H9NO5/c15-13(16)9-2-1-3-12(8-9)19-11-6-4-10(5-7-11)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)
InChI Key
RMCHRSGYGNEWJY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/27237-21-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)