Merck
AMBH9614F93D
Ambeed, Inc.
1-Fluoro-2,3-dimethoxybenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.16
MDL番号:
Iupac Name
1-fluoro-2,3-dimethoxybenzene
Inchi Code
1S/C8H9FO2/c1-10-7-5-3-4-6(9)8(7)11-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
MNBADDMXGOBTIC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/394-64-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)