Merck
AMBH9614F87C
Ambeed, Inc.
2,2,2-Trichloro-1-(1-methyl-4-nitro-1H-pyrrol-2-yl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
271.49
MDL番号:
Iupac Name
2,2,2-trichloro-1-(1-methyl-4-nitro-1H-pyrrol-2-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C7H5Cl3N2O3/c1-11-3-4(12(14)15)2-5(11)6(13)7(8,9)10/h2-3H,1H3
InChI Key
WASYNLWEPOHNBM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/120122-47-6.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/120122-47-6.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)