Merck
AMBH9614F774
Ambeed, Inc.
4-Chloro-2-methylbenzhydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.62
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-2-methylbenzohydrazide
Inchi Code
1S/C8H9ClN2O/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(12)11-10/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
KJXUWMCNRKHLCR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/75319-02-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)