Merck
AMBH9614F6AD
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-cyanotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.21
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-cyanotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H13NO3/c1-2-13-8(11)9(7-10)3-5-12-6-4-9/h2-6H2,1H3
InChI Key
KYBMUZAFAFBJFQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/30431-99-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)