Merck
AMBH9614F60B
Ambeed, Inc.
1-(4-Bromo-2-hydroxy-5-methylphenyl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.07
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-bromo-2-hydroxy-5-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9BrO2/c1-5-3-7(6(2)11)9(12)4-8(5)10/h3-4,12H,1-2H3
InChI Key
BPQABGQSVOUODJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1020253-81-9.html
Synonym
1-(4-bromo-2-hydroxy-5-methylphenyl)ethan-1-one
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)