Merck
AMBH9614F5C2
Ambeed, Inc.
(2-(Benzyloxy)-4-cyanophenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.07
MDL番号:
Iupac Name
2-(benzyloxy)-4-cyanophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C14H12BNO3/c16-9-12-6-7-13(15(17)18)14(8-12)19-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-8,17-18H,10H2
InChI Key
XZRSYTVVAXXTTL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1884477-63-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)