Merck
AMBH9614F59C
Ambeed, Inc.
5-(3-Bromophenyl)isoxazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.06
MDL番号:
Iupac Name
5-(3-bromophenyl)isoxazole
Inchi Code
1S/C9H6BrNO/c10-8-3-1-2-7(6-8)9-4-5-11-12-9/h1-6H
InChI Key
RVTONCSWDXJDIN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7064-33-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)