Merck
AMBH9614F539
Ambeed, Inc.
6-Chloro-4-methylnicotinonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.58
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-4-methylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H5ClN2/c1-5-2-7(8)10-4-6(5)3-9/h2,4H,1H3
InChI Key
DWLWCFHFMYBZKE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/66909-35-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/66909-35-1.html