Merck
AMBH9614F52F
Ambeed, Inc.
Methyl 4-chloro-3-methoxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.62
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-chloro-3-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H9ClO3/c1-12-8-5-6(9(11)13-2)3-4-7(8)10/h3-5H,1-2H3
InChI Key
XOSUADSADIJLGO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/116022-18-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)