Merck
AMBH9614F4E8
Ambeed, Inc.
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine-5-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.02
MDL番号:
Iupac Name
2,4-dichloro-6-methyl-5-pyrimidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H3Cl2N3/c1-3-4(2-9)5(7)11-6(8)10-3/h1H3
InChI Key
YQBPLKJZELWYDH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56035-64-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/56035-64-4.html