Merck
AMBH9614F477
Ambeed, Inc.
2,5-Difluoro-4-nitroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.11
MDL番号:
Iupac Name
2,5-difluoro-4-nitroaniline
Inchi Code
1S/C6H4F2N2O2/c7-3-2-6(10(11)12)4(8)1-5(3)9/h1-2H,9H2
InChI Key
IBGGCVMFSJQOID-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1542-36-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1542-36-5.html