Merck
AMBH9614F46C
Ambeed, Inc.
1-(2-Chlorothiazol-5-yl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.61
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C5H4ClNOS/c1-3(8)4-2-7-5(6)9-4/h2H,1H3
InChI Key
FEFASRDHSOUVEG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885229-41-4.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/885229-41-4.html