Merck
AMBH9614F44E
Ambeed, Inc.
4-Hydrazinylbenzenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.22
MDL番号:
Iupac Name
4-hydrazinobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H9N3O2S/c7-9-5-1-3-6(4-2-5)12(8,10)11/h1-4,9H,7H2,(H2,8,10,11)
InChI Key
NBJSNAGTUCWQRO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4392-54-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)