Merck
AMBH9614F43F
Ambeed, Inc.
4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.62
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-1H,3H-benzo[de]isochromene-1,3-dione
Inchi Code
1S/C12H5ClO3/c13-9-5-4-8-10-6(9)2-1-3-7(10)11(14)16-12(8)15/h1-5H
InChI Key
UJEUBSWHCGDJQU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
94%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4053-08-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/4053-08-1.html