Merck
AMBH9614F3F7
Ambeed, Inc.
1-(2,4-Dichlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.08
MDL番号:
Iupac Name
1-(2,4-dichlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8Cl2O2/c11-6-1-2-7(8(12)5-6)10(3-4-10)9(13)14/h1-2,5H,3-4H2,(H,13,14)
InChI Key
MIBWNJWOBDYPRS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84604-70-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)