Merck
AMBH9614F3D0
Ambeed, Inc.
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
280.65
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H4ClF3O2S/c11-7-5-2-1-4(10(12,13)14)3-6(5)17-8(7)9(15)16/h1-3H,(H,15,16)
InChI Key
PNTKTPICUDNHIV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/923849-73-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/923849-73-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)